Learn More
2-Cloro-5,5-dimetil-1,3,2-dioxafosforinano, 97 %, AcroSeal™, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10736485 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Packungsgröße:
50 ml
Artikelnummer. Cantidad Envase Packungsgröße
10736485 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ml
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10736485 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427840500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane
CAS 2428-06-0
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2150g/mL
Punto de ebullición 46.0°C to 47.0°C (1.6 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C5H10ClO2P
Índice de refracción 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD03093988
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 1.215
Sinónimo 2-chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane, 1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-chloro-5,5-dimethyl, phosphorochloridous acid, cyclic 2,2-dimethyltrimethylene ester, 2-chloro-5,5-dimethyl 1,3,2 dioxaphosphinane, 5,5-dimethyl-2-chloro-1,3,2-dioxaphosphorinane, 1,3,2-dioxaphosphorinane,2-chloro-5,5-dimethyl
Clave InChI RAOZVFGTRXLBTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)COP(Cl)OC1
Nombre IUPAC 2-cloro-5,5-dimetil-1,3,2-dioxafosfinano
Peso molecular (g/mol) 168.56
PubChem CID 75508
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.