Learn More
2-Cloro-5,5-dimetil-1,3,2-dioxafosforinano 2-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide |
| CAS | 4090-55-5 |
| Fórmula molecular | C5H10ClO3P |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2,2-Dimethyltrimethylene Phosphorochloridate, 2-Chloro-2-oxo-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphinane 2-Oxide, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-one, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-Oxide, 2-Chloro-5,5-dimethyl-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-Chloro-5,5-dimethyl-2-oxodioxaphosphorinane, 5,5-Dimethyl-2-chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphorinane, Cyclic 2,2-dimethyl-1,3-propanediol phosphoryl Chloride, Cyclic 2,2-dimethyltrimethylene phosphorochloridate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10ClO3P/c1-5(2)3-8-10(6,7)9-4-5/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1)NCCN(CC)CC.Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-5,5-dimetil-1,3,2λ ^{5}-dioxafosfinano 2-óxido |
| Peso molecular (g/mol) | 184.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0056 |