Learn More
Ácido 2-cloro-5-(3-fluorobencilcarbamoil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15432356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15432356 250 mg 250 miligramos
15422356 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15432356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55931.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1449133-71-4
Fórmula molecular C14H12BClFNO3
Peso molecular (g/mol) 307.512
Número MDL MFCD20040333
Clave InChI BULLMNJRUBFQST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-3-fluorobenzylcarbamoyl benzeneboronic acid, 2-chloro-5-3-fluorophenyl methyl carbamoyl phenylboronic acid, 2-chloro-5-3-fluorobenzylcarbamoyl phenylboronic acid
PubChem CID 73996195
Nombre IUPAC ácido [2-cloro-5-[(3-fluorofenil)metilcarbamoil]fenil]borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)NCC2=CC(=CC=C2)F)Cl)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(3-fluorobenzylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.51
Porcentaje de pureza 97%