Learn More
Ácido 2-cloro-5-(2-metilfenilcarbamoil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15472196
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472196 250 mg 250 miligramos
15462196 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55624.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1449132-74-4
Fórmula molecular C14H13BClNO3
Peso molecular (g/mol) 289.522
Número MDL MFCD22125160
Clave InChI FNBSKWAKHIKIJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-2-methylphenylcarbamoyl benzeneboronic acid, 2-chloro-5-2-methylphenyl carbamoyl phenylboronic acid, 2-chloro-5-o-tolylcarbamoyl benzeneboronic acid
PubChem CID 73996155
Nombre IUPAC ácido [2-cloro-5-[(2-metilfenil)carbamoil]fenil]borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2C)Cl)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(2-methylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.53
Porcentaje de pureza 97%