Learn More
2-cloro-5-(1-etoxi-3-oxoisoindolina-1-il)benzenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30367408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367408 250 mg 250 miligramos
30354104 100 mg -
30351588 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367408 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC367146250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1369995-36-7
Fórmula molecular C16H15ClN2O4S
Peso molecular (g/mol) 366.82
Sinónimo Chlorthalidone Impurity
Nombre IUPAC 2-cloro-5-(1-etoxi-3-oxo-2H-isoindol-1-il)benzenosulfonamida
SMILES CCOC1(NC(=O)c2ccccc12)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(1-ethoxy-3-oxoisoindolin-1-yl)benzenesulfonamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15ClN2O4S/c1-2-23-16(12-6-4-3-5-11(12)15(20)19-16)10-7-8-13(17)14(9-10)24(18,21)22/h3-9H,2H2,1H3,(H,19,20)(H2,18,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.0441