Learn More
2-cloro-5-(1-cloro-1,3-dihidro-3-oxo-1-isobenzofuranil)-cloruro de benzenosulfonilo, TRC
Código de producto. 30349096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30349096 50 mg
30356957 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30349096 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36435550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68592-11-0
Fórmula molecular C14H7Cl3O4S
Peso molecular (g/mol) 377.63
Sinónimo 3-Chloro-3-[4-chloro-3-(chlorosulfonyl)phenyl]-phthalide
Nombre IUPAC 2-cloro-5-(1-cloro-3-oxo-2-benzofurano-1-il)cloruro de benzenosulfonilo
SMILES O=C1OC(Cl)(C2=CC=C(Cl)C(=C2)S(=O)(=O)Cl)C=3C=CC=CC13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(1-chloro-1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl)-benzenesulfonyl Chloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H7Cl3O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(17,19)20)14(16)10-4-2-1-3-9(10)13(18)21-14/h1-7H
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.9131