Learn More
2-Cloro-4H-1,3,2-benzodioxafosforin-4-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434547 25 g 25 g
11424547 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21086.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5381-99-7 | C7H4ClO3P | 202.53 g/mol
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one is a reagent used in phosphorylation and phosphitylation of alcohols and in the formation of H-phosphonates. It is also reactive cyclic phosphitylating reagent involved in fast coupling rates and hydrolytic cleavage more readily compare to that of a acyclic analog.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloro4H-1,3,2-benzodioxafosforin-4-ona es un reactivo utilizado en la fosforilación y la fosforilación de alcoholes, y en la formación de H-fosfonatos. También es el reactivo de fosfitilato cíclico implicado en tasas de acoplamiento rápido y en la escisión hidrolítica más sencilla, en comparación con la de un análogo acíclico.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo, diclorometano, tetrahidrofurón y dimetilformamida.
Notas
Sensible a la luz y al calor. Incompatible con el agua y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5381-99-7
Fórmula molecular C7H4ClO3P
Peso molecular (g/mol) 202.53
Número MDL MFCD00013353
Clave InChI BVOITXUNGDUXRW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-chloro-4h-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one, 2-chloro-4h-benzo d 1,3,2 dioxaphosphinin-4-one, van boom's reagent, 2-chloro-4h-1,2,3-benzodioxaphosphorin-4-one, 4h-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one, 2-chloro, salicylchlorophosphite, salicyl chlorophosphite, acmc-1an3b, 2-chloro-4h-1,3,2-benzodioxaphosphinin-4-one, salicylchlorophosphite; van boom's reagent
PubChem CID 237010
Nombre IUPAC 2-Cloro-1,3,2-benzodioxafosfinin-4-ona
SMILES ClP1OC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one
Punto de fusión 36°C to 40°C
Punto de ebullición 127°C to 128°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile,dichloromethane,tetrahydrofuron and dimethylformamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.54
Porcentaje de pureza 97%