Learn More
2-Cloro-4H-1,3,2-benzodioxafosforin-4-ona (90%), TRC
Código de producto. 30360267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360267 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30360267 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36500010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4H-1,2,3-benzodioxaphosphorin-4-one
CAS 5381-99-7
Fórmula molecular C7 H4 Cl O3 P
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClO3P/c8-12-10-6-4-2-1-3-5(6)7(9)11-12/h1-4H
SMILES ClP1OC(=O)c2ccccc2O1
Nombre IUPAC 2-Cloro-1,3,2-benzodioxafosfinin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 202.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.9587