Learn More
2-Cloro-4-(trifluorometil)pirimidina, TRC
Código de producto. 30364124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364124 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30364124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42197510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
CAS 33034-67-2
Fórmula molecular C5 H2 Cl F3 N2
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H2ClF3N2/c6-4-10-2-1-3(11-4)5(7,8)9/h1-2H
SMILES FC(F)(F)c1ccnc(Cl)n1
Nombre IUPAC 2-cloro-4-(trifluorometil)pirimidina
Peso molecular (g/mol) 182.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.9859