Learn More
2-Cloro-4-(trifluorometil)pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| CAS | 33034-67-2 |
| Fórmula molecular | C5 H2 Cl F3 N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H2ClF3N2/c6-4-10-2-1-3(11-4)5(7,8)9/h1-2H |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccnc(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4-(trifluorometil)pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 182.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.9859 |