Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97%
Código de producto. 15498078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498078 1 g 1 g
15408088 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498078 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H61522.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 33034-67-2
Fórmula molecular C5H2ClF3N2
Peso molecular (g/mol) 182.53
Número MDL MFCD00115111
Clave InChI FZRBTBCCMVNZBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyrimidine, pubchem6907, acmc-209hxy, ksc222e4j, abbypharma ap-10-1130
PubChem CID 2773912
Nombre IUPAC 2-cloro-4-(trifluorometil)pirimidina
SMILES C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Punto de ebullición 60°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 49°C (120°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.53
Porcentaje de pureza 97%