Learn More
Ácido 2-cloro-4-(trifluorometil)nicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11372389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372389 1 g 1 g
15467675 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372389 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27312.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590371-81-6
Fórmula molecular C7H3ClF3NO2
Peso molecular (g/mol) 225.55
Número MDL MFCD08458125
Clave InChI FZIJHEOXLKCIRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine, acmc-1az7h, ksc269c2b, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 11770138
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-4-(trifluorometil)piridina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C(C=CN=C1Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Punto de fusión 158°C to 159°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.56
Porcentaje de pureza 97%