Learn More
Bromuro de 2-cloro-4-(trifluorometil)bencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15448395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448395 250 mg 250 miligramos
15416127 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448395 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33311.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 279252-26-5
Fórmula molecular C8H5BrClF3
Peso molecular (g/mol) 273.477
Número MDL MFCD14155638
Clave InChI AIZUUFYFLNVTQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-chloro-4-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-4-trifluoromethylbenzylbromide, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzylbromide, benzene,1-bromomethyl-2-chloro-4-trifluoromethy
PubChem CID 22058559
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-2-cloro-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Índice de refracción 1.511
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.48
Porcentaje de pureza 97%