Learn More
2-Cloro-4-(trifluorometil)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11431440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11431440 25 g 25 g
11411440 1 g 1 g
11421440 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11431440 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26894.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1813-33-8
Fórmula molecular C8H3ClF3N
Peso molecular (g/mol) 205.564
Número MDL MFCD00084939
Clave InChI GEHMLBFNZKJDQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 3-chloro-4-cyanobenzotrifluoride, 3-chloro-4-cyano-benzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-2-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem4745, acmc-209eho, buttpark 9757-31, ksc494o6f
PubChem CID 2736476
Nombre IUPAC 2-cloro-4-(trifluorometil)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Punto de fusión 82°C to 83°C (8mmHg)
Densidad 1.389
Punto de ebullición 192°C to 193°C
Temperatura de inflamación >104°C (220°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.484
Cantidad 25 g
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.57
Porcentaje de pureza 98%