Learn More
Cloruro de 2-cloro-4-(trifluorometil)bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11349645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349645 1 g 1 g
11359645 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349645 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19105.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 175205-54-6
Fórmula molecular C7H3Cl2F3O2S
Peso molecular (g/mol) 279.05
Número MDL MFCD00052912
Clave InChI NJXDBSSSDPOAFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl, pubchem5104, acmc-1bwmt
PubChem CID 2736675
Nombre IUPAC cloruro de 2-cloro-4-(trifluorometil)bencenosulfonilo
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 35°C to 39°C
Densidad 1.6
Punto de ebullición 70°C to 71°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.575
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.07
Porcentaje de pureza 97%