Learn More
Ácido 2-cloro-4-(trifluorometil)bencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11334546 5 g 5 g
11324546 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20103.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 254993-59-4 | C7H5BClF3O2 | 224.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 254993-59-4
Fórmula molecular C7H5BClF3O2
Peso molecular (g/mol) 224.37
Número MDL MFCD02684337
Clave InChI JKSUCAFAUNSPLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenylboronicacid, 2-chloro-4-trifluoromethylphenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-fluoro-4-iodophenylboronicacid
PubChem CID 2783251
Nombre IUPAC ácido [2-cloro-4-(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=C(Cl)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 110°C to 112°C
Cantidad 5 g
Beilstein 9263388
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.38
Porcentaje de pureza 96%