Learn More
Ácido 2-cloro-4-(trifluorometil)bencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324546 1 g 1 g
11334546 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20103.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 254993-59-4 | C7H5BClF3O2 | 224.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 254993-59-4
Fórmula molecular C7H5BClF3O2
Peso molecular (g/mol) 224.37
Número MDL MFCD02684337
Clave InChI JKSUCAFAUNSPLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenylboronicacid, 2-chloro-4-trifluoromethylphenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-fluoro-4-iodophenylboronicacid
PubChem CID 2783251
Nombre IUPAC ácido [2-cloro-4-(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=C(Cl)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 110°C to 112°C
Cantidad 1 g
Beilstein 9263388
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.38
Porcentaje de pureza 96%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.