Learn More
Cloruro de 2-cloro-4-(trifluorometil)benceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10754013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10754013 1 g 1 g
10250495 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10754013 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW01287DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 175205-54-6
Fórmula molecular C7H3Cl2F3O2S
Peso molecular (g/mol) 279.05
Número MDL MFCD00052912
Clave InChI NJXDBSSSDPOAFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl, pubchem5104, acmc-1bwmt
PubChem CID 2736675
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC cloruro de 2-cloro-4-(trifluorometil)benceno-1-sulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.06
Porcentaje de pureza 97%