Learn More
2-Cloro-4-(trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484933 25 g 25 g
11474933 5 g 5 g
11389429 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484933 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12242.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 39885-50-2 | C7H5ClF3N | 195.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39885-50-2
Fórmula molecular C7H5ClF3N
Peso molecular (g/mol) 195.57
Número MDL MFCD00042563
Clave InChI MBBUTABXEITVNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-chlorobenzotrifluoride, 4-amino-5-chloro-benzotrifluoride, benzenamine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-aminobenzotrifluoride, 2-chloro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenamine, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenylamine, 4-amino-3-chloro-benzotrifluoride, pubchem2474
PubChem CID 162001
Nombre IUPAC 2-cloro-4-(trifluorometil)anilina
SMILES NC1=CC=C(C=C1Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4- (trifluoromethyl)aniline
Densidad 1.434
Punto de ebullición 214°C to 218°C
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Índice de refracción 1.5015
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 4179703
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.57
Porcentaje de pureza 98%