Learn More
2'-Cloro-4'-(trifluorometil)acetanilida, 96 %
Código de producto. 11425996
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425996 1 g 1 g
11435996 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22310.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 247170-19-0
Fórmula molecular C9H7ClF3NO
Peso molecular (g/mol) 237.61
Número MDL MFCD01313231
Clave InChI QRMZQPODCUCPQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl acetamide, 2'-chloro-4'-trifluoromethyl acetanilide, 2-chloro-4-trifluoromethyl acetamilide, 2-chloro-4-trifluoromethyl acetanilide, maybridge1_007797, n-2-chloranyl-4-trifluoromethyl phenyl ethanamide
PubChem CID 2736671
Nombre IUPAC N-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenil]acetamida
SMILES CC(=O)NC1=C(Cl)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifica
Nombre del producto químico o material 2'-Chloro-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Punto de fusión 134°C to 138°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.61
Porcentaje de pureza 96%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.