Learn More
2-Cloro-4-tien-2-ilpirimidina, Thermo Scientific™, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10694005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10694005 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10615305 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10694005 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07890CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 83726-75-4
Fórmula molecular C8H5ClN2S
Peso molecular (g/mol) 196.652
Número MDL MFCD08690327
Clave InChI DTDHCBGOLGIIOA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14117941
Nombre IUPAC 2-cloro-4-tiofen-2-ilpirimidina
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC(=NC=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-thien-2-ylpyrimidine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-chloro-4-thiophen-2-yl pyrimidine, 2-chloro-4-thien-2-ylpyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-2-thienyl, 2-chloro-4-thiophen-2-yl-pyrimidine, 2-chloro-4-2-thienyl pyrimidine, 2-chloro-4-thien-2-yl pyrimidine, 2-2-chloropyrimidin-4-yl thiophene, pyrimidine,2-chloro-4-2-thienyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.66
Porcentaje de pureza 97%