Learn More
2-cloro-4-(tert-pentil)fenol, TRC
Código de producto. 30180262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180262 100 mg 100 miligramos
30180071 50 mg 50 miligramos
30179900 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180262 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC421793100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5323-65-9
Fórmula molecular C11H15OCl
Peso molecular (g/mol) 198.68
Nombre IUPAC 2-cloro-4-(2-metilbutan-2-il)fenol
SMILES CCC(C)(C)c1ccc(O)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-(tert-pentyl)phenol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15ClO/c1-4-11(2,3)8-5-6-10(13)9(12)7-8/h5-7,13H,4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0811
Porcentaje de pureza >95%