Learn More
2-cloro-4-piperidinopirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-piperidinopyrimidine |
| CAS | 5429-00-5 |
| Fórmula molecular | C9H12ClN3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12ClN3/c10-9-11-5-4-8(12-9)13-6-2-1-3-7-13/h4-5H,1-3,6-7H2 |
| SMILES | Clc1nccc(n1)N2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4-piperidin-1-ilpirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 197.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.072 |