Learn More
Diclorhidrato de 2-cloro-4-piperazin-1-ilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-piperazin-1-ylphenol |
| CAS | 85474-76-6 |
| Fórmula molecular | C10 H13 Cl N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-4-(1-piperazinyl)phenol Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13ClN2O/c11-9-7-8(1-2-10(9)14)13-5-3-12-4-6-13/h1-2,7,12,14H,3-6H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1Cl)N2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4-piperazin-1-ilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 212.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0716 |