Learn More
2-Cloro-4-picolina, 98%
Código de producto. 10622623 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10622623 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10222722 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10581154 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10622623 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368840250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3678-62-4 | C₆H₆ClN | 127,57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3678-62-4
Fórmula molecular C6H6ClN
Peso molecular (g/mol) 127.57
Número MDL MFCD00023418
Clave InChI MZVSTDHRRYQFGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-picoline, pyridine, 2-chloro-4-methyl, 2-chloro-4-methyl-pyridine, 2-chloro-4-methyl pyridine, 2-chloro-gamma-picoline, 4-picoline, 2-chloro, zlchem 438, pubchem1192, acmc-209iop
PubChem CID 77248
Nombre IUPAC 2-cloro-4-metilpiridina
SMILES CC1=CC(=NC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-picoline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1510g/mL
Punto de ebullición 194°C to 195°C
Temperatura de inflamación 89°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 mL
Beilstein 20,241
Gravedad específica 1.151
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-4-picoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación