Learn More
2-Cloro-4-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15229626 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15229626 1 g 1 g
15239626 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15229626 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443530010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 23056-36-2
Fórmula molecular C5H3ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 158.54
Número MDL MFCD00661454
Clave InChI LIEPVGBDUYKPLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro-pyridine, 2-chlor-4-nitropyridin, pubchem9220, 2-chloro-4nitropyridine, 2chloro-4-nitropyridine, acmc-1ccv7, 2-chloro-4-nitro pyridine, ksc201q1f, 2-chloro-4-nitropyridine
PubChem CID 735152
Nombre IUPAC 2-cloro-4-nitropiridina
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-nitropyridine
Punto de fusión 52.0°C to 56.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.54
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-4-nitropyridine, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.