Learn More
Isotiocianato de 2-cloro-4-nitrofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323066 5 g 5 g
11313066 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10898.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 23165-64-2 | C7H3ClN2O2S | 214.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23165-64-2
Fórmula molecular C7H3ClN2O2S
Peso molecular (g/mol) 214.62
Número MDL MFCD00041244
Clave InChI JSYNALWWKRNZDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate, 2-chloro-4-nitrophenylisothiocyanate, benzene,2-chloro-1-isothiocyanato-4-nitro, 2-chloro-4-nitrobenzenisothiocyanate, acmc-1cg9c, 2-chloranyl-1-isothiocyanato-4-nitro-benzene
PubChem CID 2757736
Nombre IUPAC 2-cloro-1-isotiocianato-4-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=C(C=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate
Punto de fusión 95°C to 99°C
Olor Irritating
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 2972987
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.63
Porcentaje de pureza 97%