Learn More
Isocianato de 2-cloro-4-nitrofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313316 1 g 1 g
11323316 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12685.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 40397-95-3 | C7H3ClN2O3 | 198.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40397-95-3
Fórmula molecular C7H3ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 198.56
Número MDL MFCD00037063
Clave InChI POLDSAUWRJCSOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-nitrophenyl isocyanate, 2-chloro-4-nitrophenylisocyanate, acmc-1ama4, 2-chloro-4-nitrobenzenisocyanate, 2-chloro-1-isocyanato-4-nitro-benzene, 2-chloranyl-1-isocyanato-4-nitro-benzene
PubChem CID 4614221
Nombre IUPAC 2-cloro-1-isocianato-4-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=C(C=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-nitrophenyl isocyanate
Punto de fusión 59°C to 63°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2841619
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.57
Porcentaje de pureza 97%