Learn More
2-Cloro-4-nitrofenil alfa-D-Maltotrioside, TRC
Código de producto. 30137492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137492 500 mg 500 miligramos
30136017 25 mg 25 miligramos
17928304 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137492 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC596473500MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118291-90-0
Fórmula molecular C24H34ClNO18
Peso molecular (g/mol) 659.98
Sinónimo 2-Chloro-4-nitrophenyl alpha-Maltotrioside, 2-Chloro-4-nitrophenyl O-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-alpha-D-glucopyranoside
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-(2-cloro-4-nitrofenoxi)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxox-3-il]oxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxano-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1OC(O[C@H]2C(O)[C@@H](O)C(O[C@H]3C(O)[C@@H](O)C(Oc4ccc(cc4Cl)[N+](=O)[O-])O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-nitrophenyl alpha-D-Maltotrioside
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34ClNO18/c25-8-3-7(26(37)38)1-2-9(8)39-22-18(35)15(32)20(11(5-28)41-22)44-24-19(36)16(33)21(12(6-29)42-24)43-23-17(34)14(31)13(30)10(4-27)40-23/h1-3,10-24,27-36H,4-6H2/t10-,11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22+,23-,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 659.1464
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.