Learn More
2-Cloro-4-nitrofenil alfa-D-Maltotrioside, TRC
Código de producto. 30136017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136017 25 mg 25 miligramos
30137492 500 mg 500 miligramos
17928304 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136017 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC59647325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118291-90-0
Fórmula molecular C24H34ClNO18
Peso molecular (g/mol) 659.98
Sinónimo 2-Chloro-4-nitrophenyl alpha-Maltotrioside, 2-Chloro-4-nitrophenyl O-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-alpha-D-glucopyranoside
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-(2-cloro-4-nitrofenoxi)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxox-3-il]oxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxano-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1OC(O[C@H]2C(O)[C@@H](O)C(O[C@H]3C(O)[C@@H](O)C(Oc4ccc(cc4Cl)[N+](=O)[O-])O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-nitrophenyl alpha-D-Maltotrioside
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34ClNO18/c25-8-3-7(26(37)38)1-2-9(8)39-22-18(35)15(32)20(11(5-28)41-22)44-24-19(36)16(33)21(12(6-29)42-24)43-23-17(34)14(31)13(30)10(4-27)40-23/h1-3,10-24,27-36H,4-6H2/t10-,11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22+,23-,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 659.1464