Learn More
2-cloro-4-nitrofenil 2-acetamido-2-desoxi-bd-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-b-d-glucopyranoside |
| CAS | 103614-82-0 |
| Fórmula molecular | C14H17N2O8Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17ClN2O8/c1-6(19)16-11-13(21)12(20)10(5-18)25-14(11)24-9-3-2-7(17(22)23)4-8(9)15/h2-4,10-14,18,20-21H,5H2,1H3,(H,16,19)/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2Cl)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(2-cloro-4-nitrofenoxi)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 376.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.0673 |