Learn More
2-cloro-4-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-nitrophenol |
| CAS | 619-08-9 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Cl N O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-4-nitrophenol, NSC 1316, Nitrofungin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 173.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.988 |