Learn More
2-cloro-4-nitrofenol, TRC
Código de producto. 30350134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30350134 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30350134 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37413025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-nitrophenol
CAS 619-08-9
Fórmula molecular C6 H4 Cl N O3
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Chloro-4-nitrophenol, NSC 1316, Nitrofungin
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4ClNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
SMILES Oc1ccc(cc1Cl)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-cloro-4-nitrofenol
Peso molecular (g/mol) 173.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.988
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.