Learn More
2-Cloro-4-nitrofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467154 250 g 250 g
11447154 10 g 10 g
11457154 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467154 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21561.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 619-08-9 | C6H4ClNO3 | 173.552 g/mol
2-Chloro-4-nitrophenol, is frequently used as building blocks for dyes, plastics, explosives. It acts as a catalytic agent, petrochemical additive and used in organic synthesis. It can react with sulfuric acid dimethyl ester to produce 2-chloro-4-nitro-anisole. This reaction will need reagents K2CO3 and xylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-cloro-4-nitrofenol se utiliza frecuentemente como compuesto básico para colorantes, plásticos y explosivos. Actúa como agente catalítico y aditivo petroquímico, y se emplea en síntesis orgánica. Puede reaccionar con éster dimetílico de ácido sulfúrico para producir 2-cloro-4-nitro-anisol. Esta reacción necesitará los reactivos K2CO3 y xileno.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-08-9
Fórmula molecular C6H4ClNO3
Peso molecular (g/mol) 173.552
Número MDL MFCD00043910
Clave InChI BOFRXDMCQRTGII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-nitrophenol, nitrofungin, phenol, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro phenol, nitrofurgin, phenol, chloro-4-nitro, unii-y2v03m9ul8, 2-chloro-4-nitro-phenol, 2-chloro-4nitrophenol, pubchem18908
PubChem CID 12074
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-nitrophenol
Punto de fusión 108°C to 112°C
Olor Characteristic
Cantidad 250 g
Beilstein 2046372
Información de solubilidad Slightly Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.56
Porcentaje de pureza 97%