Learn More
2-cloro-4-nitroimidazol, TRC
Código de producto. 30367165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367165 5 g -
30352005 1 g 1 g
30349575 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3739355G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57531-37-0
Fórmula molecular C3H2ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 147.52
Sinónimo 2-Chloro-5-nitro-1H-imidazole, 2-Chloro-4(5)-nitroimidazole, 2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole, 2-Chloro-4-nitroimidazole, P21
Nombre IUPAC 2-cloro-5-nitro-1H-imidazol
SMILES [O-][N+](=O)c1c[nH]c(Cl)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-nitroimidazole
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H2ClN3O2/c4-3-5-1-2(6-3)7(8)9/h1H,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.9836