Learn More
2-cloro-4-nitroimidazol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-nitroimidazole |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H2ClN3O2/c4-3-5-1-2(6-3)7(8)9/h1H,(H,5,6) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.9836 |