Learn More
Cloruro de 2-cloro-4-nitrobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378055 5 g 5 g
11388055 50 g 50 g
11398055 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378055 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08246.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7073-36-1 | C7H3Cl2NO3 | 220.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7073-36-1
Fórmula molecular C7H3Cl2NO3
Peso molecular (g/mol) 220.01
Número MDL MFCD00051515
Clave InChI KTHNITVDTYAHFF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81522
Nombre IUPAC cloruro de 2-cloro-4-nitrobencilo
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C(Cl)=O)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-nitrobenzoyl chloride
Punto de ebullición 165°C (20 mmHg)
Índice de refracción 1.595
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 519794
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo benzoyl chloride, 2-chloro-4-nitro, benzoyl chloride,2-chloro-4-nitro, acmc-209ofu, 2-chloro-4-nitro-benzoyl chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.01
Porcentaje de pureza 98%