Learn More
2-Cloro-4-nitrobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11434004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434004 5 g 5 g
11424004 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434004 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11977.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28163-00-0
Fórmula molecular C7H3ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 182.56
Número MDL MFCD00052203
Clave InChI ZIGQFRQZYVQQDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem18759, acmc-1ceg9, 2-chloro-4-nitrobenzonitril, chloronitrobenzenecarbonitrile, 3-chloro-4-cyanonitrobenzene, ksc497k1r
PubChem CID 141401
Nombre IUPAC 2-cloro-4-nitrobenzonitrilo
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Punto de fusión 78°C to 82°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.57
Porcentaje de pureza 98%