Learn More
2-Cloro-4-nitrobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10415413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10415413 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10021894 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10415413 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor XAX00005EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
CAS 28163-00-0
Fórmula molecular C7H3ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 182.56
Número MDL MFCD00052203
Clave InChI ZIGQFRQZYVQQDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem18759, acmc-1ceg9, 2-chloro-4-nitrobenzonitril, chloronitrobenzenecarbonitrile, 3-chloro-4-cyanonitrobenzene, ksc497k1r
PubChem CID 141401
Nombre IUPAC 2-cloro-4-nitrobenzonitrilo
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-4-nitrobenzonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.57
Porcentaje de pureza 97%