Learn More
2-cloro-4'-nitrobenzanilida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4'-nitrobenzanilide |
| CAS | 55501-45-6 |
| Fórmula molecular | C13 H9 Cl N2 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-4-Nitrobenzanilide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9ClN2O3/c14-12-4-2-1-3-11(12)13(17)15-9-5-7-10(8-6-9)16(18)19/h1-8H,(H,15,17) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)c2ccccc2Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-(4-nitrofenil)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 276.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.0302 |