Learn More
2-Cloro-4-nitrobenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486380 25 g 25 g
11476380 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486380 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19702.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3011-89-0 | C7H5ClN2O3 | 200.578 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3011-89-0
Fórmula molecular C7H5ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 200.578
Número MDL MFCD00017119
Clave InChI GFGSZUNNBQXGMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aklomide, aklomix, clomide, alkomide, benzamide, 2-chloro-4-nitro, component of aklomix, component of novastat-w, unii-b0e341ra20, 2-chloro-4-nitro benzamide, dsstox_cid_21405
PubChem CID 2075
Nombre IUPAC 2-Cloro-4-nitrobenzamida
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-nitrobenzamide
Punto de fusión 168°C to 172°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1966537
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.58
Porcentaje de pureza 98%