Learn More
2-Cloro-4-nitroanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11457917 5000 g 5000 g
11447917 250 g 250 g
11437917 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16586.0I
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 121-87-9 | C6H5ClN2O2 | 172.568 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-87-9
Fórmula molecular C6H5ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 172.568
Número MDL MFCD00007665
Clave InChI LOCWBQIWHWIRGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ocpna, 2-chloro-4-nitrobenzenamine, o-chloro-p-nitroaniline, 4-nitro-2-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro-4-nitro, 1-amino-2-chloro-4-nitrobenzene, aniline, 2-chloro-4-nitro, unii-xsa3zx337b, 2-chloro-4-nitro-phenylamine, ortho-chloro-para-nitroaniline
PubChem CID 8492
Nombre IUPAC 2-cloro-4-nitroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-nitroaniline
Punto de fusión 106°C to 109°C
Punto de ebullición 320°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 193°C (379°F)
Olor Weak, Characteristic
Cantidad 5000 g
Número UN UN2237
Beilstein 638657
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.57
Porcentaje de pureza ≥98%