Learn More
Ácido de 2-cloro-4-metilsulfonilbenzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10147900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10147900 1 g Frasco de vidrio 1 g
10107950 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10147900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425010010
 Artículo restringido
En stock
CAS 53250-83-2
Fórmula molecular C8H6ClO4S
Peso molecular (g/mol) 233.64
Número MDL MFCD00216496
Clave InChI CTTWSFIIFMWHLQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid, 2-chloro-4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl, 2-chloro-4-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid dry basis, maybridge1_004133, cmba, pubchem20281, acmc-1aupa
PubChem CID 735863
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-4-metilsulfonilbenzoico
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C([O-])=O)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 192.0°C to 193.0°C
Color Rosa o blanco a amarillo
Pérdida por secado 5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.66
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación