Learn More
Ácido de 2-cloro-4-(metilsulfonil)benzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10683625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10683625 10 g 10 g
10265274 25 g 25 g
10406794 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10683625 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor JFD01500EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 53250-83-2
Fórmula molecular C8H6ClO4S
Peso molecular (g/mol) 233.64
Número MDL MFCD00216496
Clave InChI CTTWSFIIFMWHLQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid, 2-chloro-4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl, 2-chloro-4-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid dry basis, maybridge1_004133, cmba, pubchem20281, acmc-1aupa
PubChem CID 735863
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-4-metilsulfonilbenzoico
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C([O-])=O)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.66
Porcentaje de pureza 95%