Learn More
2-Coro-4-metilquinolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425890 5 g 5 g
11435890 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425890 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26504.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 634-47-9 | C10H8ClN | 177.631 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 634-47-9
Fórmula molecular C10H8ClN
Peso molecular (g/mol) 177.631
Número MDL MFCD00006742
Clave InChI PFEIMKNQOIFKSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorolepidine, 2-chloro-4-methyl-quinoline, quinoline, 2-chloro-4-methyl, lepidine, 2-chloro, pubchem5879, acmc-209nfp, 2-chloro-4methylquinoline, 4-methyl-2-chloroquinoline, 2-chlor-4-methyl-chinolin, 2-chloro-4-metyhylquinoline
PubChem CID 69449
Nombre IUPAC 2-cloro-4-metilquinolina
SMILES CC1=CC(=NC2=CC=CC=C12)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-methylquinoline
Punto de fusión 54°C to 56°C
Punto de ebullición 296°C
Cantidad 5 g
Beilstein 118333
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.63
Porcentaje de pureza 99%