Learn More
2-cloro-4-metilpirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-methylpyrimidine |
| CAS | 13036-57-2 |
| Fórmula molecular | C5 H5 Cl N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | GW 708526X, Dabrafenib related |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5ClN2/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccnc(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4-metilpirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 128.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0141 |