Learn More
2-Cloro-4-metilpirimidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11375285 1 g 1 g
11365285 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11375285 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31903.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13036-57-2 | C5H5ClN2 | 128.559 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13036-57-2
Fórmula molecular C5H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 128.559
Número MDL MFCD00054434
Clave InChI BHAKRVSCGILCEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-methyl, 2-chloro-6-methylpyrimidine, pubchem6906, chloro-6 methylpyrimidine, 4-methyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-methyl pyrimidine, 4-methyl-2-chloro-pyrimidine, ksc493s3l, 4-methyl-2-pyrimidinylchloride
PubChem CID 11629607
Nombre IUPAC 2-cloro-4-metilpirimidina
SMILES CC1=NC(=NC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-methylpyrimidine
Punto de fusión 45°C to 48°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 99%