Learn More
2-Cloro-4-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437088 25 mL 25 ml
15427088 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437088 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60607.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3678-62-4
Fórmula molecular C6H6ClN
Peso molecular (g/mol) 127.571
Número MDL MFCD00023418
Clave InChI MZVSTDHRRYQFGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-picoline, pyridine, 2-chloro-4-methyl, 2-chloro-4-methyl-pyridine, 2-chloro-4-methyl pyridine, 2-chloro-gamma-picoline, 4-picoline, 2-chloro, zlchem 438, pubchem1192, acmc-209iop
PubChem CID 77248
Nombre IUPAC 2-cloro-4-metilpiridina
SMILES CC1=CC(=NC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-methylpyridine
Densidad 1.142
Punto de ebullición 194°C to 195°C
Índice de refracción 1.529
Cantidad 25 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.57
Porcentaje de pureza 98%