Learn More
2-cloro-4-metilnicotinamida, TRC
Product Code. 30364723
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30364723 50 mg -
30363782 10 mg 10 miligramos
30356404 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30364723 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC37424550MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 152362-01-1
Fórmula molecular C7H7N2OCl
Peso molecular (g/mol) 170.6
Sinónimo 2-Chloro-4-methyl-3-pyridinecarboxamide, 2-Chloro-4-methyl-nicotinamide
Nombre IUPAC 2-cloro-4-metilpiridina-3-carboxamida
SMILES Cc1ccnc(Cl)c1C(=O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-methylnicotinamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClN2O/c1-4-2-3-10-6(8)5(4)7(9)11/h2-3H,1H3,(H2,9,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0247