Learn More
Ácido 2-cloro-4-metilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472090 5 g 5 g
11462090 1 g 1 g
11482090 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472090 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28604.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 145349-62-8 | C7H8BClO2 | 170.399 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145349-62-8
Fórmula molecular C7H8BClO2
Peso molecular (g/mol) 170.399
Número MDL MFCD03411936
Clave InChI UKYCKUPXBPLXBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-methylphenyl boronic acid, 2-chloro-4-methylbenzeneboronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-methylphenyl, pubchem1778, 2-chloro-4-methyl-phenyl boronic acid, acmc-209cuq, ksc524i9h, 2-chloro-p-tolylboronic acid, 2-chloro-4-methyl phenyl boronic acid
PubChem CID 2773334
Nombre IUPAC (2-chloro-4-methylphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)C)Cl)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 198°C to 202°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.4
Porcentaje de pureza 97%